Läs mer
Corning™ Engångsväskor för HYPERStack™ Fartyg
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
20 L
Slangstil:
PVC-rör
Värmeförseglingsbar flexibel slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa engångspåsar kan anslutas till slangen via rörsvetsning eller genom att använda de förmonterade universalkopplingarna. De kan användas för att lägga till media, trypsin eller släckningssubstrat för att fullborda cellodling i en helt sluten lösning.
Filmtyp: ULDPE
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
Filmtyp: ULDPE
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| För användning med (utrustning) | Hyperstack™ kärl för att tillsätta trypsinsubstrat för att fullborda cellodling i en helt sluten lösning |
| Slangstil | Värmeförseglingsbar flexibel slang |
| Filmbeskrivning | ULDPE |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Port detalj | Port 1-12 L x 0,118 ID x 0,164 tum. ytterdiameter PVC-slang, 0,37 tum x 0,12 tum reducering, Port 2-hane MPC kontakt med 0,37 tum hulling hona MPC lock, luer-hankontakt med luer-honkåpa, svabbbar ventil, påsöppning med 0,5 tum hulling |
| Kvantitet | Varje |