Läs mer
Corning™ Engångsväskor för HYPERStack™ Fartyg
Produktkod. p-4668267 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
20 L
Slangstil:
PVC-rör
Värmeförseglingsbar flexibel slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15543861
Brand: Corning™ 9120077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att lägga till media, trypsin eller släckningssubstrat för att fullborda cellodling i en helt sluten lösning
Dessa engångspåsar kan anslutas till slangen via rörsvetsning eller genom att använda de förmonterade universalkopplingarna. De kan användas för att lägga till media, trypsin eller släckningssubstrat för att fullborda cellodling i en helt sluten lösning.
Filmtyp: ULDPE
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
För användning med (utrustning) Hyperstack™ kärl för att lägga till mediasubstrat för att fullborda cellodling i en helt sluten lösning
Slangstil Värmeförseglingsbar flexibel slang
Filmbeskrivning ULDPE
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Port 1-12 L x 0,118 ID x 0,164 tum. ytterdiameter PVC-slang, 0,37 tum x 0,12 tum reducering, Port 2-hane MPC kontakt med 0,37 tum hulling hona MPC lock, luer-hankontakt med luer-honkåpa, svabbbar ventil, påsöppning med 0,5 tum hulling
Kvantitet Varje