Läs mer
Corning™ Snap-Seal engångsprovbehållare av plast
Produktkod. 10176143 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
Produktkod. 10176143
Brand: Corning™ 17305X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig läckagetät tätning när den stängs ordentligt
Designed for a wide variety of applications, these containers provide a reliable leak-tight seal when closed properly. The Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure. The specially designed hinged cap stays in place in use, reducing the chance of sample contamination. The ­con­­tainers are made of recyclable polypropylene, in a translucent style for normal usage. The containers are graduated in both milliliters and ounces, and the cap has a rough surface for marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Yes
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (engelska) 0.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Stängningsfärg Natural
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Hinged Snap Cap
Färg Translucent
Diameter (metrisk) 16 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 500/Pk.