Läs mer
Corning™ Snap-Seal engångsprovbehållare av plast
Produktkod. 10369783 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10369783 120 ml 68 mm 52 mm Paket med 200
10176143 13 ml 16 mm 94 mm Paket med 500
10268673 45 ml 30 mm 84 mm Paket med 400
11855400 120 ml 45 mm 91 mm Paket med 200
10618774 240 ml 80 mm 75 mm Paket med 100
10763394 300 ml 63 mm 112 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10369783 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 17304L
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig läckagetät tätning när den stängs ordentligt
Dessa behållare är designade för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig tät tätning när de stängs ordentligt. Snap-Seal låsanordningen håller locket stängt och säkert. Det specialdesignade gångjärnslocket förblir på plats under användning, vilket minskar risken för provkontamination. Behållarna är gjorda av återvinningsbar polypropen, i en genomskinlig stil för normal användning. Behållarna är graderade i både milliliter och uns, och locket har en grov yta för märkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Gångjärnsförsedd Snap Cap
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 68 mm
Höjd (metrisk) 52 mm
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 200/Pk.