Läs mer
Corning™ Snap-Seal engångsprovbehållare av plast
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Dessa behållare är designade för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig tät tätning när de stängs ordentligt. Snap-Seal låsanordningen håller locket stängt och säkert. Det specialdesignade gångjärnslocket förblir på plats under användning, vilket minskar risken för provkontamination. Behållarna är gjorda av återvinningsbar polypropen, i en genomskinlig stil för normal användning. Behållarna är graderade i både milliliter och uns, och locket har en grov yta för märkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 240 ml |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Gångjärnsförsedd Snap Cap |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Visa mer |