Läs mer
Corning™ Snap-Seal engångsprovbehållare av plast
Produktkod. 10763394 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
Produktkod. 10763394
Brand: Corning™ 173010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig läckagetät tätning när den stängs ordentligt
Dessa behållare är designade för en mängd olika applikationer och ger en pålitlig tät tätning när de stängs ordentligt. Snap-Seal låsanordningen håller locket stängt och säkert. Det specialdesignade gångjärnslocket förblir på plats under användning, vilket minskar risken för provkontamination. Behållarna är gjorda av återvinningsbar polypropen, i en genomskinlig stil för normal användning. Behållarna är graderade i både milliliter och uns, och locket har en grov yta för märkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 10 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Gångjärnsförsedd Snap Cap
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 63 mm
Höjd (metrisk) 112 mm
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.