Beskrivning
- Corning spatlar är utformade för att spara tid och för att ge kontamineringsfria prover.
- Eliminerar den återvinning och resterilisering som krävs med återanvändbara spatlar.
- Finns i fem olika konfigurationer.
- Mikrospatlar finns i två konfigurationer.
- Individuellt förpackad.
- Antistatisk.
- Steril.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, icke-pyrogen, RNase och DNas-fri certifierad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Inkluderar | V-scoop i ena änden och en större rund sked i andra änden |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 24,9 cm |