Läs mer
Corning™ Sterila spatlar, platt ände
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10470282 Handla allt Corning Produkter
Längd (metrisk):
24.76 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10470282
Brand: Corning™ 3007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av styv ogiftig polystyren för att ge god kemisk beständighet mot vattenlösningar. Corning ™sterila spatlar är en idealisk lösning för molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning.
  • Corning spatlar är utformade för att spara tid och för att ge kontamineringsfria prover.
  • Eliminerar den återvinning och resterilisering som krävs med återanvändbara spatlar.
  • Finns i fem olika konfigurationer.
  • Mikrospatlar finns i två konfigurationer.
  • Individuellt förpackad.
  • Antistatisk.
  • Steril.
  • RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Form Platt ände, rund ände
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-pyrogen, RNase och DNas-fri certifierad
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning
Längd (engelska) 9,75 tum.
Inkluderar Platt ändblad i ena änden och en större rund sked i andra änden
Material Polystyren
Längd (metrisk) 24.76 cm