Beskrivning
Tillverkad av styv ogiftig polystyren för att ge god kemisk beständighet mot vattenlösningar. Corning ™sterila spatlar är en idealisk lösning för molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning.
- Corning spatlar är utformade för att spara tid och för att ge kontamineringsfria prover.
- Eliminerar den återvinning och resterilisering som krävs med återanvändbara spatlar.
- Finns i fem olika konfigurationer.
- Mikrospatlar finns i två konfigurationer.
- Individuellt förpackad.
- Antistatisk.
- Steril.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Avsmalnande platt ände, skedände |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, icke-pyrogen, RNase och DNas-fri certifierad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Inkluderar | Avsmalnande platt blad i ena änden och en sked i andra änden |
| Material | Polystyren |
| Typ av handtag | Avsmalnande |
| Visa mer |