Läs mer
Corning™ Förvaringsmatta III
Produktkod. 10428571 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
EVA, polymer
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10428571 EVA, polymer Paket med 100
1 options
Produktkod. 10428571 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4843.34 SEK
    4274.68 SEK / Paket med 100
    Save 568.66 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Passar Corning™ 96 runda brunnsplattor och block. Corning™ Lagringsmatta III kan appliceras manuellt eller med applikator för förvaringsmatta.
(Detta är den föreslagna ersättningen för 3092 och 3094)
  • Passar Corning 96 runda brunnsplattor och block
  • Tillverkad av EVA (etylvinylacetat) och polymer är kompatibel med DMSO
  • DNas- och RNas-fria
  • Kan appliceras manuellt eller med vår Storage Mat Applicator
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNase och RNase-fria
Material EVA, polymer
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Produkttyp Förvaringsmatta III
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta