Läs mer
Corning™ Stripwell™ Mikroplattor
Produktkod. 10688771 Handla allt Corning Produkter
Change view
Ytbehandling:
Cellkultur
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Ytbehandling Förpackningsstorlek
10688771 Cellkultur Paket med 50
1 options
Produktkod. 10688771 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8710.00 SEK
    8493.84 SEK / Paket med 50
    Save 216.16 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Designad och behandlad för att ge enhetlig bindning, hög optisk klarhet och låg bakgrundsstörning. Corning™ Stripwell™ Mikroplattor ger en överlägsen lösning för in vitro diagnostiska analyser.
Corning™ Stripwell™ mikroplattor kan användas i en mängd olika laboratorieanalyser. De platta bottenlisterna är utformade för att lätt bryta isär och är förmonterade i en“ ägg-låda” stilremshållare som gör att varje enskild brunn kan placeras tillbaka i mikroplattan när den har brutits.
  • Stripwell mikroplattor har 96-brunnars plattbottnad polystyrenformat.
  • Låg volym och standard Stripwell mikroplattor har brunnsvolymer på 190μ L och 360μ L, respektive.
  • 1 x 8 remsor är designade för att bara passa på ett sätt i remshållaren, vilket eliminerar risken för felorientering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Strip Plate
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
För användning med (applikation) In vitro diagnostiska analyser
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 50/Cs.