Läs mer
Corning™ Stripwell™ Mikroplattor
Produktkod. 10369021
Färg:
Klart
Produktkod. 10369021
Brand: Corning™ 42593010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad och behandlad för att ge enhetlig bindning, hög optisk klarhet och låg bakgrundsstörning. Corning™ Stripwell™ Mikroplattor ger en överlägsen lösning för in vitro diagnostiska analyser.
Corning™ Stripwell™ mikroplattor kan användas i en mängd olika laboratorieanalyser. De platta bottenlisterna är utformade för att lätt bryta isär och är förmonterade i en“ ägg-låda” stilremshållare som gör att varje enskild brunn kan placeras tillbaka i mikroplattan när den har brutits.
  • Stripwell mikroplattor har 96-brunnars plattbottnad polystyrenformat.
  • Låg volym och standard Stripwell mikroplattor har brunnsvolymer på 190μ L och 360μ L, respektive.
  • 1 x 8 remsor är designade för att bara passa på ett sätt i remshållaren, vilket eliminerar risken för felorientering.
Specifikationer
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium Binding, Egg crate style
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Rund
För användning med (applikation) In vitro diagnostiska analyser
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.