Beskrivning
Lätt att använda, självbeläggningsmaterial för att skapa en unik syntetisk yta som efterliknar den naturliga cellmiljön. Ytan stödjer vidhäftningen och expansionen av stamceller i deras odifferentierade tillstånd och riktad differentiering till specialiserade celltyper. Dessutom erbjuder den ett syntetiskt, xenofritt alternativ till biologiska beläggningar och/eller matarcellsskikt som används i hES- och iPS-cellkultur.
Tillåter skalbar multi-passage expansion av pluripotenta stamceller i definierade media med:
- Stabil fördubblingstid
- Fenotypisk marköruttryck (4 oktober, SSEA4)
- Bevarande av pluripotens
- Retention av normal karyotyp
- Lätt att använda
- Kan belägga plast- och glasytor
- Parti spårbart
- Gammasteriliserad
- Kvalitetstestad för konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Skapar en unik syntetisk yta som efterliknar den naturliga cellmiljön |
| Kvantitet | 10 mg (flaska) |
| Typ av substrat | Synthemax™ II-SC substrat |
| Inkluderar | 1 mg/ml Synthemax II SC stamlösning, sterilt vatten, 0,025 mg/ml slutlig volym av Corning™ Synthemax II SC arbetslösning |
| Förvaringskrav | -20 °C |
| Substratmängd | 10 mg |