Läs mer
Corning™ U-formade cellkulturflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 15350591 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
275 mL
Förslutningstyp:
Fenol
Plugg tätning
Ventilerad
Ytbeläggning:
Hold (Håll)
TC-behandlad
Vävnadskultur behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Ytbeläggning Förpackningsstorlek
15350591 275 mL Ventilerad Vävnadskultur behandlad Paket med 100
15360591 275 mL Plugg tätning TC-behandlad Paket med 100
15370591 275 mL Fenol TC-behandlad Paket med 100
15380591 60 mL Ventilerad Hold (Håll) Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15350591 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430641U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4211.38 SEK
    3733.09 SEK / Paket med 100
    Save 478.29 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för att förbättra användbarheten och samtidigt behålla samma miljö för celltillväxt som tidigare design. Corning™ U-formade cellkulturflaskor har en ergonomisk form som minskar antalet hörn, förbättrar cellskrapningen och tillåter användning av en större pipett.
  • Cap Style: Tillgänglig med ventilerad, fenolisk eller pluggförseglingslock
  • 75 cm2 celltillväxtarea
  • Färre hörn för enklare skrapning
  • Lättare grepp med bättre åtkomst till kepsen
  • Vävnadskulturbehandlad yta
  • Ickepyrogena
  • Harts möter USP Klass VI specifikationer
  • Steril till SAL 10-6
  • 100% läckagetestad
  • BSE/TSE-kompatibel
  • Kantad hals
  • Ingjutna graderingar för uppskattning av volymetrisk mätning
  • Valfri pipettavlägsnande av vätska via pipettavskiljaren
  • Tillgång för upp till 50 ml pipetter
  • Stabil staplingsdesign
  • USP Klass VI polystyren
  • Tillverkad i enlighet med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 9,2 oz.
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) Cellkultur
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
Form U-formad
Ytbeläggning Vävnadskultur behandlad
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Mun stil Gängad
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 75 cm 2
Ytbehandling Vävnadsodlingsbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 15 till 22,5 ml
Visa mer Visa mindre
Produkterna är endast avsedda för forskning. Ej avsedd för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.