Beskrivning
- Cap Style: Tillgänglig med ventilerad, fenolisk eller pluggförseglingslock
- 75 cm2 celltillväxtarea
- Färre hörn för enklare skrapning
- Lättare grepp med bättre åtkomst till kepsen
- Vävnadskulturbehandlad yta
- Ickepyrogena
- Harts möter USP Klass VI specifikationer
- Steril till SAL 10-6
- 100% läckagetestad
- BSE/TSE-kompatibel
- Kantad hals
- Ingjutna graderingar för uppskattning av volymetrisk mätning
- Valfri pipettavlägsnande av vätska via pipettavskiljaren
- Tillgång för upp till 50 ml pipetter
- Stabil staplingsdesign
- USP Klass VI polystyren
- Tillverkad i enlighet med cGMP-standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9,2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 275 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| Inkluderar | Partinummer för enkel spårbarhet |
| Hals stil | Kantad |
| Form | U-formad |
| Ytbeläggning | Vävnadskultur behandlad |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Produkterna är endast avsedda för forskning. Ej avsedd för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.