Läs mer
Corning™ T-Cell Culture Supplement med ConA (IL-2 Culture Supplement), råtta
Produktkod. 11513540 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11513540 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11513540 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354115
 Begränsad artikel
I lager
Främjar polyklonal aktivering och IL-2-proliferation av de flesta antigeniskt sensibiliserade rått- eller muslymfoida T-celler
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
Beställningsinfo
Levereras i 100 ml flaskor; kyl enligt beskrivningen på etiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Koncentration 10μ g/ml
Produkttyp T-cellskulturtillägg
Kvantitet 100 ml
Källa Råtta