Läs mer
Corning™ TC-behandlade kulturrätter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-88196 Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
500 cm 2
55 cm 2
9 cm 2
Form:
Fyrkantig
Rund
Med rutnät:
Med rutnät
Utan rutnät
Antal per förpackning:
10/Förpackning
20/förp.
4/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 480
Paket med 500
Paket med 60
Produktkod. 10310272
Brand: Corning™ 430196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vävnadskultur (TC) behandlad för optimal vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler. Corning™ TC-behandlade kulturskålar ger en idealisk lösning för att odla och underhålla celler in vitro .
  • Corning™ CellBIND™ Surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning
  • Ytskålar med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering
  • 10 fat/påse finns för 100 mm fat (kat. nr. 430293)
  • 245 mm fyrkantiga skålar ger 500 cm2 växtyta
  • Att stapla pärlor underlättar hanteringen
  • Ventiler ger konsekvent gasutbyte
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431110, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
Förpackningens kvantiteter skiljer sig åt. Se beställningstabellen för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 6,3 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 21 cm 2
Disponibel Engångsbruk
Med rutnät Med rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkultur petriskål
Volym (metrisk) Fungerar 4,2 till 6,3 ml
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/förp.
Storlek 60 mm dia.
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm