Läs mer
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty serologiska pipetter, sterila
Produktkod. 10160163 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
50 mL
Längd (metrisk):
215 mm
358 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 50
Produktkod. 10160163
Brand: Corning™ 7078B50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril, tilltäppt pipett är kalibrerad för att leverera.
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna 5, 10 och 25 ml har toppar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. Förpackad i plastpåsar så flera kan tas bort utan att förorena hela förpackningen. ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7078B-50 har negativa och omvända graderingar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Längd (engelska) 14.09 in.
Negativa examen 3 mL
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Multi-pack
Volym (engelska) 1,69 oz.
Färg Lila
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 358 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk