Läs mer
Corning™ Thermowell™ Guld PCR Cap Strips
Produktkod. 10571493 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Klart
Produkttyp:
Dome Cap Strip
Flat Cap Strip
Förpackningsstorlek:
Paket med 1250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
10571493 Klart Flat Cap Strip Paket med 1250
10307722 Klart Dome Cap Strip Paket med 1250
10531673 Diverse Dome Cap Strip Paket med 1250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10571493 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 SEK
    5859.52 SEK / Paket med 1250
    Save 410.48 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-03-2027
Lägg i varukorgen
Passar alla Thermowell Guld 1 x 8-brunnars PCR-remsor och 96-brunnars PCR-mikroplattor
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
nr per ärende 1250/Cs.
Antal per förpackning 125/Pk.
För användning med (applikation) RT-PCR och andra fluorescerande eller luminescerande applikationer
Produkttyp Flat Cap Strip
Plattkompatibilitet Thermowell Guld 1 x 8-brunnars PCR-remsor och 96-brunnars PCR-mikroplattor