Läs mer
Corning™ Thermowell™ Guld PCR Cap Strips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2779725 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Klart
Produkttyp:
Dome Cap Strip
Flat Cap Strip
Förpackningsstorlek:
Paket med 1250
Produktkod. 10571493
Brand: Corning™ 3742
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla Thermowell Guld 1 x 8-brunnars PCR-remsor och 96-brunnars PCR-mikroplattor
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
nr per ärende 1250/Cs.
Antal per förpackning 125/Pk.
För användning med (applikation) RT-PCR och andra fluorescerande eller luminescerande applikationer
Produkttyp Flat Cap Strip
Plattkompatibilitet Thermowell Guld 1 x 8-brunnars PCR-remsor och 96-brunnars PCR-mikroplattor