Läs mer
Corning™ Thermowell™ GULD Polypropen 8-brunnars PCR-rörremsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10205892 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Klart
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 1250
Produktkod. 10205892
Brand: Corning™ 3740
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermowell™ GOLD rörlister passar såväl automatiserad utrustning som originaltillverkarnas rörlister
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Diverse
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/Pk.
Stängningsmaterial Fenol
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Ingår ej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör