Läs mer
Corning™ Thermowell™ GULD Polypropen 8-brunnars PCR-rörremsor
Produktkod. 10397712 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Klart
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 1250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsmaterial Förpackningsstorlek
10397712 Klart Polypropen Paket med 1250
10205892 Diverse Fenol Paket med 1250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397712 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16015.00 SEK
    14964.95 SEK / Paket med 1250
    Save 1050.05 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-02-2027
Thermowell™ GOLD rörlister passar såväl automatiserad utrustning som originaltillverkarnas rörlister
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Ingår ej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör