Learn More
Corning™ Thermowell™ GULD Polypropen 8-brunnars PCR-rörremsor
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Diverse
Klart
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1250
Description
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Färg | Diverse |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125/Pk. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| För användning med (utrustning) | Värmeblock för att optimera värmeöverföringen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Show More |