Läs mer
Corning™ Thermowell™ GULD polypropen PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10511503 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Klart
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Volym (metrisk) unitSize
10511503 Diverse Kupolformad mössa 0,2 ml Paket med 1000
10022142 Klart Platt mössa 0,5 ml Paket med 1000
10092122 Klart Platt mössa 0,2 ml Paket med 1000
10163872 Diverse Platt mössa 0,2 ml Paket med 1000
10473952 Klart Kupolformad mössa 0,2 ml Paket med 1000
10414342 Diverse Platt mössa 0,5 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10511503 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3746
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för exakt passform i värmeblock
Individuella PCR-rör är gjorda av tunnväggig polypropen och designade för exakt passning i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Rören är RNas-/DNas-fria, är autoklaverbara vid 121 °C och tål centrifugering till 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Diverse
Färg Diverse
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 500/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Plan
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 10,000 x g
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör