Läs mer
Corning™ Thermowell™ GULD polypropen PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2826383 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Klart
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10022142
Brand: Corning™ 3750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för exakt passform i värmeblock
Individuella PCR-rör är gjorda av tunnväggig polypropen och designade för exakt passning i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Rören är RNas-/DNas-fria, är autoklaverbara vid 121 °C och tål centrifugering till 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Klart
Färg Klart
Volym (metrisk) 0,5 ml
Kvantitet 500/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Plan
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 10,000 x g
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör