Läs mer
Corning™ Slangsatser och kopplingar för CellCube™
Handla allt Corning Produkter
:
1/Pk.
Beskrivning
- Stängt systemcellkub
- Hjälper till att minska risken för oavsiktlig kontaminering
- CellCube 10, 25, 100 moduler, cirkulationsslingor och kontakter
- Möjliggör enkel vidhäftande celluppskalning som integreras sömlöst med AseptiQuik™ och MPC kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Mellanfilter, 2 aseptiska anslutningar |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |