Description
- Fernbachs design ökar ytan för gasutbyte
- Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
- Idealisk för shakerkulturapplikationer
- Förbryllade bottnar förbättrar blandningen och ökar gasutbytet
- Ventilationslock medföljer i alla fall av produkt för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
- Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
- RNas- och DNas-fri
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 67,6 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | Nonpyrogenic, RNase- and DNase-free |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Clear |
| Beskrivning | Toppstil: Gängad |
| Diameter (metrisk) stängning | 48 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | För shakerkulturapplikationer |
| Show More |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.