Läs mer
Corning™ Två- och treliters Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat
BIOPHARMA
Produktkod. 10216821 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bottenform:
Icke förbryllad
Snopen
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förpackningsstorlek
10216821 3000 mL Icke förbryllad Paket med 4
10092591 2000 mL Snopen Paket med 6
10410292 3000 mL Snopen Paket med 4
10410482 2000 mL Icke förbryllad Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10216821 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4305.00 SEK
    4020.19 SEK / Paket med 4
    Save 284.81 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polykarbonat för optimal synlighet och hållbarhet. Corning™ Två- och treliters Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat för engångsbruk är idealiska för tillämpningar i shakerkulturer.
  • Fernbachs design ökar ytan för gasutbyte
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Förbryllade bottnar förbättrar blandningen och ökar gasutbytet
  • Ventilationslock medföljer i alla fall av produkt för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 101,44 oz.
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, RNas- och DNase-fria
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Beskrivning Toppstil: Gängad
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
För användning med (utrustning) LSE Orbital skakapparat
Inkluderar 1 flaska, ventilationslock
Hals stil Bred mun
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Cellkultur Erlenmeyer-flaska
Form Erlenmeyer, Fernbach
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Icke förbryllad
Förslutningstyp Ventilerad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.