Läs mer
Corning™ Två- och treliters Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat
BIOPHARMA
Produktkod. 10410482 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bottenform:
Icke förbryllad
Snopen
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förpackningsstorlek
10410482 2000 mL Icke förbryllad Paket med 6
10092591 2000 mL Snopen Paket med 6
10216821 3000 mL Icke förbryllad Paket med 4
10410292 3000 mL Snopen Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10410482 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431255
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polykarbonat för optimal synlighet och hållbarhet. Corning™ Två- och treliters Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat för engångsbruk är idealiska för tillämpningar i shakerkulturer.
  • Fernbachs design ökar ytan för gasutbyte
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Förbryllade bottnar förbättrar blandningen och ökar gasutbytet
  • Ventilationslock medföljer i alla fall av produkt för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 67,6 oz.
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, RNas- och DNase-fria
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Beskrivning Toppstil: Gängad
Diameter (metrisk) stängning 48 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
För användning med (utrustning) LSE Orbital skakapparat
Examen 100 mL
Inkluderar Ventilationslock
Hals stil Bred mun
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Cellkultur Erlenmeyer-flaska
Bredd (metrisk) 28.60 cm
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Icke förbryllad
Förslutningstyp Ventilerad
Volym (metrisk) Fungerar 600 till 800 ml
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.