Läs mer
Corning™ Diskar med ultralågt fäste
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Kulturområde:
21 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Corning™ CellBIND™ Surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning
- Ytskålar med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering
- 10 fat/påse finns för 100 mm fat (kat. nr. 430293)
- 245 mm fyrkantiga skålar ger 500 cm2 växtyta
- Att stapla pärlor underlättar hanteringen
- Ventiler ger konsekvent gasutbyte
- Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
- Sterila
- Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431110, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
Steril; packade i femmansärmar.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 6,3 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 21 cm 2 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Visa mer |