Läs mer
Corning™ Costar™ Ultra-Low Attachment Microplates
BIOPHARMA
Produktkod. 10327701 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
1,56 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10327701 1,56 cm Paket med 24
1 options
Produktkod. 10327701 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8427.94 SEK
    7397.85 SEK / Paket med 24
    Save 1030.09 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning. Corning™ Costar™ Ultra-Low Attachment Microplates minskar avsevärt bindningen av bindnings- och serumproteiner, vilket minimerar cellvidhäftning och spridning.
  • Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
  • Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
  • Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
  • Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 4 x 6
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 0,57 ml (brunn)
Färg Klart
Kulturområde 1,9 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultra Low Binding
Typ Cellodlingsplatta med flera brunnar
Räkna väl 24
För användning med (applikation) Upprätthålla celler i ett suspenderat, obundet tillstånd
Inkluderar Lock
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 24/Cs.
Diameter (metrisk) 1,56 cm