Beskrivning
- Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
- Steriliserad med gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 3.3 cm |
| För användning med (applikation) | För påfyllning, ventilering och manipulation |
| Inkluderar | Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg |
| Produkttyp | Keps, fyllning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruva |