Läs mer
Corning™ Universell CellSTACK™ Kepsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10457163 Handla allt Corning Produkter
Förslutningstyp:
Skruv, ventilerad
Skruva
Inkluderar:
0,25 tum ID-slang och 37 mm filter
0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran
0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag
33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat
Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Produktkod. 10457163
Brand: Corning™ 3328
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För påfyllning, ventilering och manipulation
  • Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) yttre hals 3.3 cm
För användning med (applikation) För påfyllning, ventilering och manipulation
Inkluderar Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Produkttyp Keps, fyllning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruva