Läs mer
Corning™ Universell CellSTACK™ Kepsar
Handla allt Corning Produkter
Förslutningstyp:
Skruv, ventilerad
Skruva
Inkluderar:
0,25 tum ID-slang och 37 mm filter
0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran
0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag
33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat
Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Beskrivning
- Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
- Steriliserad med gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 3.3 cm |
| För användning med (applikation) | För påfyllning, ventilering och manipulering möjliggör gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras |
| Inkluderar | 0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran |
| Produkttyp | Keps, fyllning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruv, ventilerad |