Läs mer
Corning™ Universell CellSTACK™ Kepsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10562193 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Skruv, ventilerad
Skruva
Inkluderar:
0,25 tum ID-slang och 37 mm filter
0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran
0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag
33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat
Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Inkluderar unitSize
10562193 Skruva 33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock Paket med 4
10255412 Skruva 0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag Paket med 5
10521883 Skruv, ventilerad 0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran Paket med 5
10457163 Skruva Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10139672 Skruv, ventilerad Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10414673 Skruva Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10691983 Skruva 0,25 tum ID-slang och 37 mm filter Paket med 4
10134212 Skruva Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10562193 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3333
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För påfyllning, ventilering och manipulation
  • Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) yttre hals 3.3 cm
För användning med (applikation) För påfyllning, ventilering och manipulation
Inkluderar 33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock
Produkttyp Keps, fyllning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruva