Läs mer
Corning™ Universell CellSTACK™ Kepsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10691983 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Skruv, ventilerad
Skruva
Inkluderar:
0,25 tum ID-slang och 37 mm filter
0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran
0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag
33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat
Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat
Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Inkluderar Förpackningsstorlek
10691983 Skruva 0,25 tum ID-slang och 37 mm filter Paket med 4
10562193 Skruva 33 mm polyetenpåfyllningslock med 1/4 tum (6,4 mm) ID-rör; med en hane MPC koppling och en hona MPC ändlock Paket med 4
10255412 Skruva 0,37 tum. ID-slang och en 0,31 tum. ID hullingförsedda beslag Paket med 5
10521883 Skruv, ventilerad 0,37 tum. ID-slang och 50 mm filter med 0,2 m μporer hydrofobt membran Paket med 5
10457163 Skruva Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,25 tum. ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10139672 Skruv, ventilerad Kvinnlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hane MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10414673 Skruva Manlig MPC Polykarbonat med en 0,95 cm ID-koppling och en hona MPC Ändlock av polykarbonat Paket med 4
10134212 Skruva Med 1/8 tum. (3,2 mm) ID-slang och en Luer hona 1/8 tum. (3,2 mm) Slangtapp med han-luerlåsplugg Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10691983 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5260.00 SEK
    5081.80 SEK / Paket med 4
    Save 178.20 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
För påfyllning, ventilering och manipulation
  • Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) yttre hals 3.3 cm
För användning med (applikation) För påfyllning, ventilering och manipulering möjliggör gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
Inkluderar 0,25 tum ID-slang och 37 mm filter
Produkttyp Keps, fyllning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruva