Beskrivning
- Val av 33 mm polyeten, solid eller ventilerad
- Steriliserad med gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 3.3 cm |
| För användning med (utrustning) | Används i slutna system eller applikationer där ventilation inte är nödvändig |
| Produkttyp | Lock |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruva |