Läs mer
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk packade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10669321 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Tipsstil:
Fasad, Rund
Rund
Förpackning:
1000 Tips/påse, 1 påse/Cs.
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
1000 tips/väska, 10 000 tips/Cs.
1000 tips/väska, 1000 tips/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Produktkod. 10669321
Brand: Corning™ 4846
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att säkerställa en pålitlig passform med pipetrar av stora märken
  • Avfasad öppning hjälper till att säkerställa korrekt vätsketillförsel
  • 1 200 –μL spetsar graderas till 10, 50 och 100 μL
  • 100 –μ1000 L spetsar graderas till 250, 500 och 1000 μL
  • Val av steril eller icke-steril
  • Bulkförpackade spetsar är icke-sterila och mycket ekonomiska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Formatera Bulk
Tipsstil Rund
Förpackning 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja