Läs mer
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk packade
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Tipsstil:
Fasad, Rund
Rund
Förpackning:
1000 Tips/påse, 1 påse/Cs.
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
1000 tips/väska, 10 000 tips/Cs.
1000 tips/väska, 1000 tips/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Beskrivning
Designad för att säkerställa en pålitlig passform med pipetrar av stora märken
- Avfasad öppning hjälper till att säkerställa korrekt vätsketillförsel
- 1 200 –μL spetsar graderas till 10, 50 och 100 μL
- 100 –μ1000 L spetsar graderas till 250, 500 och 1000 μL
- Val av steril eller icke-steril
- Bulkförpackade spetsar är icke-sterila och mycket ekonomiska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Gult |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackning | 1000 tips/väska, 10 000 tips/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |