Läs mer
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Stack Rack, icke-steril
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10307751 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
400 Tips x 10 Rack/Cs.
400 Tips x 2 Rack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 10307751
Brand: Corning™ 4803
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att säkerställa en pålitlig passform med pipetrar av stora märken
  • Corning universalpassformsspetsar är designade för att ge en tillförlitlig passform med de flesta stora märkespipetter. (En guide för kompatibilitet med pipettspetsar kan beställas eller laddas ner från Corning webbplats).
  • Avfasad öppning hjälper till att säkerställa korrekt vätsketillförsel.
  • 1-200μ L universella passformsspetsar är graderade på 250μ L, 500μ L och 1 000μ L volymer.
  • Välj mellan tre förpackningsalternativ: Stackspetsar har en stapel med fem ställ, som var och en innehåller 96 spetsar, för totalt 480 spetsar i en platsbesparande design. Bulkförpackade spetsar är icke-sterila och ekonomiska.
  • RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Formatera Ställ
Tipsstil Rund
Förpackning 400 tips/stackställ
Kvantitet 400 Tips x 10 Rack/Cs.
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 10, 50, 100 μL