Läs mer
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Stack Rack, icke-steril
Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
400 Tips x 10 Rack/Cs.
400 Tips x 2 Rack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Corning universalpassformsspetsar är designade för att ge en tillförlitlig passform med de flesta stora märkespipetter. (En guide för kompatibilitet med pipettspetsar kan beställas eller laddas ner från Corning webbplats).
- Avfasad öppning hjälper till att säkerställa korrekt vätsketillförsel.
- 1-200μ L universella passformsspetsar är graderade på 250μ L, 500μ L och 1 000μ L volymer.
- Välj mellan tre förpackningsalternativ: Stackspetsar har en stapel med fem ställ, som var och en innehåller 96 spetsar, för totalt 480 spetsar i en platsbesparande design. Bulkförpackade spetsar är icke-sterila och ekonomiska.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 400 tips/stackställ |
| Kvantitet | 400 Tips x 2 Rack/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido