Beskrivning
Utformad med en UV-transparent brunnsbotten för bestämning av protein- och nukleinsyrakoncentrationer. Corning™ UV-transparenta mikroplattor tillåter UV-absorbansavläsningar med låg bakgrund, speciellt vid 260 till 280nm.
Dessa mikroplattor har en unik UV-transparent botten, som är idealisk för att bestämma protein- och/eller nukleinsyrakoncentrationer. Den UV-transparenta botten är gjuten upptill utan lim för större styrka och maximalt läckagemotstånd. Dessa mikroplattor är avsedda för låg bakgrund och konsekvent prestanda vid 260 nm och 280 nm. Deras breda linjära detektionsområde möjliggör tillförlitlig detektering av höga och låga koncentrationer av biomolekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 2 innerförpackningar om 25 st |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | UV-transparent mikroplatta |
| Material | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |