Läs mer
Corning™ Vitronectin, Human
Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
0.25 mg
Förpackningsstorlek:
250µg
Beskrivning
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Attachment and Proliferation |
| Formulering | Lyophilized (dialyzed against 10 mm Phosphate Buffer pH 7.7); reconstitute in dH2O or Buffered solution at neutral pH |
| Namn | Human Vitronectin |
| pH-intervall | 7.7 |
| Kvalitetskontrolltestning | >90% by SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Källa | Human Plasma |
| Förvaringskrav | 2° to 8°C |
| Korsreaktivitet | Human |
| Form | Lyophilized |