missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CORO1B Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18018685 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18018685 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18018685 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10061040

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CORO1B Polyclonal specifically detects CORO1B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CORO1B
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:250
Formulering TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9BR76
Gene Alias coronin, actin binding protein, 1B, coronin, actin-binding protein, 1B, coronin-1B, coronin-2, DKFZp762I166
Gensymboler CORO1B
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 450 and 489 of human Coronin, actin binding protein, 1B using the numbering given in entry NP_065174.1 (GeneID 57175).
Molekylvikt av antigen 54 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57175
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.