missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CORO7 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18451AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CORO7 Polyclonal antibody specifically detects CORO7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| CORO7 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| coronin-7, 0610011B16Rik, coronin 7, CRN7, POD1 | |
| Recognizes region between residues Between Between 875 and 925.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 79585 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering