Learn More
PEPperCHIP™ SARS-CoV-2 Proteome Microarray
Product Code. 16544780
Click to view available options
:
Storlek: 75,4 x 25 x 1 mm
Product Code. 16544780
Brand: PEPperCHIP™ SPC.051.001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
SARS-CoV-2 Proteome Microarray med 4 883 virusspecifika peptider tryckta i duplikat. Mikroarrayen kan användas för epitopkartläggning, serumscreening eller upptäckt av biomarkörer.
  • Microarray innehåll: Fullständig proteom av Hela proteom från Wuhan skaldjursmarknad lunginflammation virusisolat Wuhan-Hu-1 (GenBank ID: MN908947.3) som överlappande linjära peptider
  • Peptidlängd/överlappning: 15 aa / 13 aa
  • Antal peptider/fläckar: 4 883 peptider tryckta i duplikat och HA- och poliokontrollpeptider
  • Relaterade produkter: PEPperCHIP Inkubationsbricka 3/1, PEPperCHIP anti-HA-kontrollantikroppar, PepSlide Analysator
Specifications
Beläggning PEGMA/PMMA
Beskrivning Endast forskningsanvändning
Kvantitet 1 arraykopia per mikroarray
Bifogningsmetod Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Färg Genomskinlig
Streckkod Individuell streckkod för varje mikroarray
Material Mikroskopiskt glas
Typ High-density Peptide Microarray
För användning med (applikation) Antikroppsvalidering, epitopkartläggning, serumscreening, upptäckt av biomarkörer
Sterilitet Icke-steril
Mått (LxB) 75.4 x 25 mm