Läs mer
Coronene, 95 %
Produktkod. 10624952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10624952 500 mg Glasflaska 500mg
10560181 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110515000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 191-07-1 | C24H12 | 300,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191-07-1
Molekylformel C24H12
Molekylvikt (g/mol) 300.36
MDL-nummer MFCD00004134
InChI-nyckel VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabenzobenzene, dibenzo ghi,pqr perylene, superbenzene, unii-7yy0x5xt1w, ccris 908, 7yy0x5xt1w, 6 circulene, coronene, acmc-209eul
PubChem CID 9115
ChEBI CHEBI:29863
IUPAC-namn koronen
LEDER C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coronene
Namnnotering 95%
Smältpunkt 438 °C till 440 °C
Färg Grön till gul
Kokpunkt 525 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 2523
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i koncentrerad svavelsyra, lätt löslig i bensen
Formel vikt 300.35
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coronene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.