Läs mer
Coronene-d12, TRC
Produktkod. 17978119
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978119 5 mg
17989229 10 mg
17908629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17978119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6955025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16083-32-2
Molekylformel C24 2H12
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Synonym Coronene-d12 (8CI,9CI), Coronene D12
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoronene
LEDER [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c6c([2H])c([2H])c1c7c6c5c4c3c27
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coronene-d12
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Formel vikt 312.1692