missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Coronene-d12, TRC

Produktkod. 17989229
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989229 10 mg
17978119 5 mg
17908629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17989229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC69550210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16083-32-2
Molekylformel C24 2H12
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Synonym Coronene-d12 (8CI,9CI), Coronene D12
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoronene
LEDER [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c6c([2H])c([2H])c1c7c6c5c4c3c27

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Coronene-d12
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Formel vikt 312.1692
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.