Läs mer
Coronene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15246266 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolitik
Produktkode 15246266
missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep S3919
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Coronene191-07-11000 μg/ml
Certificeringer
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klagomål
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Coronene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 191-07-1, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C24H12
MDL-nummer MFCD00004134
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
IUPAC-namn koronen
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 300.36
PubChem CID 9115
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:29863
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CORONENE
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.